4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
α-Bromo-3-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide
PC500463-1G
PC500463-250MG
PC500463-5G
APOSPC500463-1GEA
708
EUR
APOSPC500463-1G
APOSPC500463-250MG
APOSPC500463-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Fórmula:
C₈H₆BrFO₂ Peso Molecular: 233.034 g/mol Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD11179690 Número CAS: 361456-46-4 UN: 3261 ADR: 8 III |