Print…
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500462-1G PC500462-25G PC500462-5G
APOSPC500462-1GEA 46.4 EUR
APOSPC500462-1G APOSPC500462-25G APOSPC500462-5G
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
3-Bromo-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.453 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110256
Número CAS: 702640-51-5