Print…
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500443-1G PC500443-250MG
APOSPC500443-1GEA 618 EUR
APOSPC500443-1G APOSPC500443-250MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₈BrFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11847142
Número CAS: 1260903-35-2