Print…
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500421-1G PC500421-250MG PC500421-5G
APOSPC500421-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500421-1G APOSPC500421-250MG APOSPC500421-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₃BrClFO₂
Peso Molecular: 253.453 g/mol
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19686184
Número CAS: 1349708-91-3