Print…
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500401-1G PC500401-250MG PC500401-5G
APOSPC500401-1GEA 127 EUR
APOSPC500401-1G APOSPC500401-250MG APOSPC500401-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₃BrClFO
Peso Molecular: 237.454 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26142710
Número CAS: 1603584-72-0