Print…
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-3-fluorobenzoic acid methyl ester
PC500399-1G PC500399-5G PC500399-25G
APOSPC500399-1GEA 179 EUR
APOSPC500399-1G APOSPC500399-5G APOSPC500399-25G
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Methyl 2-chloro-3-fluorobenzoate
Fórmula: C₈H₆ClFO₂
Peso Molecular: 188.583 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10566821
Número CAS: 647020-70-0