Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-1-[3-chloro-5-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC500373-1G PC500373-250MG
APOSPC500373-1GEA 0 EUR
APOSPC500373-1G APOSPC500373-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Fórmula: C₉H₅BrClF₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975441
Número CAS: 1796558-59-2
UN: 3265
ADR: 8,III