Print…
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3-methoxy-2-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl methyl ether
PC500370-1G PC500370-250MG PC500370-5G
APOSPC500370-1GEA 58 EUR
APOSPC500370-1G APOSPC500370-250MG APOSPC500370-5G
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride 95%
2-Bromo-6-methoxybenzotrifluoride
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13194484
Número CAS: 1214345-25-1