Print…
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-4-fluoro-3-methyl-1-nitrobenzene, 2-Chloro-4-fluoro-3-methylnitrobenzene
PC500364-1G PC500364-5G PC500364-25G
APOSPC500364-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500364-1G APOSPC500364-5G APOSPC500364-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
2-Chloro-6-fluoro-3-nitrotoluene
Fórmula: C₇H₅ClFNO₂
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21603723
Número CAS: 90292-62-9