Print…
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500362-1G PC500362-250MG
APOSPC500362-1GEA 325 EUR
APOSPC500362-1G APOSPC500362-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Fórmula: C₇H₇ClFN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193244
Número CAS: 90292-63-0