Print…
3-Fluoro-2-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 306 EUR
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Fórmula: C₆H₄FIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08166555
Número CAS: 863870-85-3