Print…
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500327-1G PC500327-250MG
APOSPC500327-1GEA 685 EUR
APOSPC500327-1G APOSPC500327-250MG
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-6'-methoxy-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₈F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975466
Número CAS: 1823815-55-9