Print…
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500324-1G PC500324-250MG
APOSPC500324-1GEA 219 EUR
APOSPC500324-1G APOSPC500324-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
5-Amino-2-fluoro-4-methylphenol
Fórmula: C₇H₈FNO
Ponto de Fusão: ∼ 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975512
Número CAS: 1312884-54-0