Print…
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-4-iodo-2-methoxy-5-methylbenzene
PC500322-1G PC500322-250MG
APOSPC500322-1GEA 203 EUR
APOSPC500322-1G APOSPC500322-250MG
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
2-Fluoro-5-iodo-4-methylanisole
Fórmula: C₈H₈FIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975454
Número CAS: 1823867-60-2