Print…
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500320-1G PC500320-250MG
APOSPC500320-1GEA 393 EUR
APOSPC500320-1G APOSPC500320-250MG
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Amino-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₄F₄N₂
Peso Molecular: 204.124 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975492
Número CAS: 1807176-08-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III