Print…
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500317-1G PC500317-250MG
APOSPC500317-1GEA 511 EUR
APOSPC500317-1G APOSPC500317-250MG
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
5-Amino-2-fluoro-4-methylanisole
Fórmula: C₈H₁₀FNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20714261
Número CAS: 77153-73-2