Print…
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500313-1G PC500313-5G
APOSPC500313-1GEA 270 EUR
APOSPC500313-1G APOSPC500313-5G
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
2-Fluoro-5-iodo-4-methylphenol
Fórmula: C₇H₆FIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975459
Número CAS: 1823935-35-8