Print…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500312-1G PC500312-250MG
APOSPC500312-1GEA 551 EUR
APOSPC500312-1G APOSPC500312-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₂F₅N
Peso Molecular: 207.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975487
Número CAS: 1803828-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1 III