Print…
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500306-1G PC500306-250MG PC500306-5G
APOSPC500306-1GEA 288 EUR
APOSPC500306-1G APOSPC500306-250MG APOSPC500306-5G
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
4-Fluoro-5-iodo-2-methylanisole
Fórmula: C₈H₈FIO
Ponto de Fusão: 40…42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD19440267
Número CAS: 741716-19-8