Print…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500305-1G PC500305-250MG
APOSPC500305-1GEA 252 EUR
APOSPC500305-1G APOSPC500305-250MG
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975469
Número CAS: 1309597-24-7