Print…
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500302-1G PC500302-250MG
APOSPC500302-1GEA 177 EUR
APOSPC500302-1G APOSPC500302-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Fórmula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22586680
Número CAS: 110298-75-4