Print…
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Difluoro-4-formylbenzotrifluoride
PC500301-1G PC500301-250MG PC500301-5G
APOSPC500301-1GEA 271 EUR
APOSPC500301-1G APOSPC500301-250MG APOSPC500301-5G
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12404959
Número CAS: 134099-34-6