Print…
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Carboxy-3-fluoro-6-nitrophenol, 6-Fluoro-3-nitrosalicylic acid
PC500298-1G PC500298-250MG
APOSPC500298-1GEA 406 EUR
APOSPC500298-1G APOSPC500298-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄FNO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975496
Número CAS: 1820639-38-0