Print…
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500297-1G PC500297-250MG PC500297-5G
APOSPC500297-1GEA 0 EUR
APOSPC500297-1G APOSPC500297-250MG APOSPC500297-5G
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Bromo-5-fluoro-1,3-benzoxazole
Fórmula: C₇H₃BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16468547
Número CAS: 1226045-94-8