Print…
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Cyano-3-fluoro-6-nitrophenol, 3-Cyano-4-fluoro-2-hydroxynitrobenzene
PC500289-1G PC500289-250MG
APOSPC500289-1GEA 319 EUR
APOSPC500289-1G APOSPC500289-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzonitrile
Fórmula: C₇H₃FN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975499
Número CAS: 1820648-09-6