Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
PC500283-1G
PC500283-250MG
APOSPC500283-1GEA
476
EUR
APOSPC500283-1G
APOSPC500283-250MG
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Methyl 2,3-diamino-6-fluorobenzoate
Fórmula:
C₈H₉FN₂O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD20701664 Número CAS: 403712-67-4 |