Print…
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-2-formyl-6-nitrophenol, 4-Fluoro-3-formyl-2-hydroxynitrobenzene
PC500274-1G PC500274-250MG
APOSPC500274-1GEA 383 EUR
APOSPC500274-1G APOSPC500274-250MG
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
6-Fluoro-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄FNO₄
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27975498
Número CAS: 38225-97-7