Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl triflate
PC500261-1G PC500261-250MG
APOSPC500261-1GEA 348 EUR
APOSPC500261-1G APOSPC500261-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₇H₂ClF₄IO₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27937160
Número CAS: 1820607-92-8
UN: 3265
ADR: 8,III