Print…
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-5-fluoronitrobenzene, (5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
PC500256-1G PC500256-250MG
APOSPC500256-1GEA 464 EUR
APOSPC500256-1G APOSPC500256-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₅BrFNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27429289
Número CAS: 1598963-13-3