Print…
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Bromo-1,3-dihydro-6-fluoro-2H-indol-2-one, 5-Bromo-6-fluoroindolin-2-one
PC500252-1G PC500252-250MG
APOSPC500252-1GEA 823 EUR
APOSPC500252-1G APOSPC500252-250MG
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole, tech
5-Bromo-6-fluoro-2-oxindole
Fórmula: C₈H₅BrFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26086914
Número CAS: 944805-66-7