Print…
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500247-1G PC500247-250MG PC500247-5G
APOSPC500247-1GEA 0 EUR
APOSPC500247-1G APOSPC500247-250MG APOSPC500247-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Fórmula: C₇H₇ClFNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17169196
Número CAS: 91167-85-0