Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500243-1G PC500243-250MG PC500243-5G
APOSPC500243-1GEA 136 EUR
APOSPC500243-1G APOSPC500243-250MG APOSPC500243-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
2-Chloro-4-fluoro-5-iodophenol
Fórmula: C₆H₃ClFIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD22628048
Número CAS: 148254-33-5