Print…
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,2,4-pentafluorotoluene
PC500234-1G PC500234-5G PC500234-10G
APOSPC500234-1GEA 134 EUR
APOSPC500234-1G APOSPC500234-5G APOSPC500234-10G
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
5-Bromo-2,4-difluorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₂BrF₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631614
Número CAS: 261945-71-5