Print…
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500227-1G PC500227-250MG PC500227-5G
APOSPC500227-1GEA 58 EUR
APOSPC500227-1G APOSPC500227-250MG APOSPC500227-5G
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fórmula: C₉H₅F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27937175
Número CAS: 1202679-47-7