Print…
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500226-1G PC500226-250MG PC500226-5G
APOSPC500226-1GEA 894 EUR
APOSPC500226-1G APOSPC500226-250MG APOSPC500226-5G
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Fórmula: C₈H₃F₅O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631617
Número CAS: 261945-01-1