Print…
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500223-1G PC500223-250MG
APOSPC500223-1GEA 422 EUR
APOSPC500223-1G APOSPC500223-250MG
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₃F₅O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27937180
Número CAS: 134099-24-4