Print…
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500201-1G PC500201-250MG
APOSPC500201-1GEA 1210 EUR
APOSPC500201-1G APOSPC500201-250MG
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Fluoro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27664923
Número CAS: 1823917-95-8