Print…
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-3-fluoronitrobenzene, (3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
PC500196-1G PC500196-250MG
APOSPC500196-1GEA 905 EUR
APOSPC500196-1G APOSPC500196-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₅BrFNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD27664856
Número CAS: 1807155-75-4