Print…
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Fluoro-5-hydroxyanisole
PC500164-1G PC500164-5G PC500164-25G
APOSPC500164-1GEA 23.2 EUR
APOSPC500164-1G APOSPC500164-5G APOSPC500164-25G
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
4-Fluoro-3-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇FO₂
Ponto de ebulição: 125 °C (0,75 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10698649
Número CAS: 117902-15-5