Print…
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500161-1G PC500161-5G
APOSPC500161-1GEA 144 EUR
APOSPC500161-1G APOSPC500161-5G
2-Fluoro-5-methoxyphenol
2-Fluoro-5-methoxyphenol
Fórmula: C₇H₇FO₂
Ponto de Fusão: 25…26 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD16998752
Número CAS: 117902-16-6