Print…
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl triflate, 2-Nitro-5-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}benzotrifluoride
PC500115-1G PC500115-250MG
APOSPC500115-1GEA 154 EUR
APOSPC500115-1G APOSPC500115-250MG
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₈H₃F₆NO₅S
Peso Molecular: 339.169 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25541875
Número CAS: 1446016-89-2
UN: 3261
ADR: 8 III