Print…
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Methyl-2-nitrophenyl triflate, 2-Nitro-3-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC500110-1G PC500110-250MG
APOSPC500110-1GEA 488 EUR
APOSPC500110-1G APOSPC500110-250MG
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
3-Methyl-2-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₈H₆F₃NO₅S
Ponto de Fusão: 24…26 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25541870
Número CAS: 145209-21-8
UN: 3261
ADR: 8,III