Print…
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Difluorobenzylsulphonyl chloride, (3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
PC50010-250MG PC50010-1G
APOSPC50010-250MGEA 33.5 EUR
APOSPC50010-250MG APOSPC50010-1G
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(3,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₅ClF₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08704570
Número CAS: 163295-73-6
UN: 3261
ADR: 8,III