Print…
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC500068-1G PC500068-250MG
APOSPC500068-1GEA 197 EUR
APOSPC500068-1G APOSPC500068-250MG
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate 97%
4-Fluoro-3-methylphenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₈H₆F₄O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25541830
Número CAS: 1446016-90-5
UN: 3265
ADR: 8,III