Print…
Trifluoroborane acetonitrile complex solução
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Boron trifluoride ethanonitrile complex solution, Boron trifluoride acetonitrile complex solution
PC50006-1KG PC50006-250G
APOSPC50006-1KGEA 426 EUR
APOSPC50006-1KG APOSPC50006-250G
Trifluoroborane acetonitrile complex solução
Trifluoroborane acetonitrile complex
Fórmula: BF₃·CH₃CN
Densidade: 0,87 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28125563
Número CAS: 420-16-6
UN: 2924
ADR: 3+8,II