Print…
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-6-fluorophenyl triflate
PC500051-1G PC500051-250MG
APOSPC500051-1GEA 488 EUR
APOSPC500051-1G APOSPC500051-250MG
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate 97%
2-Chloro-6-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₇H₃ClF₄O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25541813
Número CAS: 1443684-70-5
UN: 3265
ADR: 8,III