Print…
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500046-1G PC500046-5G PC500046-250MG
APOSPC500046-1GEA 140 EUR
APOSPC500046-1G APOSPC500046-5G APOSPC500046-250MG
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
4-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₇H₃BrF₄O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD25541808
Número CAS: 872054-03-0