Print…
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-(Trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1,4-Dihydro-2,4-dioxo-7-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazine, 7-(Trifluoromethyl)-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC500015-1G PC500015-250MG PC500015-5G
APOSPC500015-1GEA 75.4 EUR
APOSPC500015-1G APOSPC500015-250MG APOSPC500015-5G
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
4-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fórmula: C₉H₄F₃NO₃
Ponto de Fusão: 240…242 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21946140
Número CAS: 97928-01-3