Print…
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-7-fluoro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione, 6-Bromo-7-fluoro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
PC500014-1G PC500014-250MG PC500014-5G PC500014-25G PC500014-100G
APOSPC500014-1GEA 119 EUR
APOSPC500014-1G APOSPC500014-250MG APOSPC500014-5G APOSPC500014-25G APOSPC500014-100G
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride 95%
5-Bromo-4-fluoroisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₃BrFNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24850064
Número CAS: 1440535-66-9