Print…
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC500013-1G PC500013-250MG
APOSPC500013-1GEA 0 EUR
APOSPC500013-1G APOSPC500013-250MG
4,5-Difluoroisatoic anhydride
4,5-Difluoroisatoic anhydride
Fórmula: C₈H₃F₂NO₃
Ponto de Fusão: 223…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08457975
Número CAS: 97927-59-8